Stampa…
Cloruro di p-toluidinio 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: p-Toluidine hydrochloride, 4-Toluidine HCl, p-Toluidine HCl, 4-Aminotoluene hydrochloride, 4-Methylaniline HCl, 4-Methylaniline hydrochloride, 4-Aminotoluene HCl, 4-Toluidine hydrochloride
OR933321-100G OR933321-1KG OR933321-500G
APOSOR933321-100GEA 125 EUR
APOSOR933321-100G APOSOR933321-1KG APOSOR933321-500G
Cloruro di p-toluidinio 97%
Cloruro di p-toluidinio
Formula: C₇H₁₀ClN
Peso molecolare: 143,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035497
CAS Number: 540-23-8