Stampa…
6-Methyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9333-250MG OR9333-1G OR9333-5G
APOSOR9333-250MGEA 80 EUR
APOSOR9333-250MG APOSOR9333-1G APOSOR9333-5G
6-Methyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinol
6-Methyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinol
Formula: C₁₀H₉N₃O
Peso molecolare: 187,2 g/mol
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114146
CAS Number: 55417-80-6