Stampa…
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933276-25G OR933276-5G
APOSOR933276-25GEA 122 EUR
APOSOR933276-25G APOSOR933276-5G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide 95%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide
Formula: C₃₄H₅₂N₂O₄
Punto di ebollizione: 60…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00072662
CAS Number: 32687-78-8