Stampa…
5-Butylpicolinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933247-1G OR933247-250MG
APOSOR933247-1GEA 545 EUR
APOSOR933247-1G APOSOR933247-250MG
5-Butylpicolinic acid 95%
5-Butylpicolinic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006298
CAS Number: 536-69-6