Stampa…
2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933181-1G OR933181-250MG
APOSOR933181-1GEA 806 EUR
APOSOR933181-1G APOSOR933181-250MG
2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride 95%
2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride
Formula: C₅H₈ClNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21604144
CAS Number: 930299-88-0