Stampa…
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933173-1G OR933173-5G
APOSOR933173-1GEA 69.6 EUR
APOSOR933173-1G APOSOR933173-5G
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde 95%
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde
Formula: C₇H₅N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00239420
CAS Number: 72773-04-7