Stampa…
Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933169-10G OR933169-1G OR933169-25G
APOSOR933169-10GEA 306 EUR
APOSOR933169-10G APOSOR933169-1G APOSOR933169-25G
Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Piperidine-1-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₁₀ClNO₂S
Peso molecolare: 183,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03250329
CAS Number: 35856-62-3