Stampa…
4-Chloro-6-nitro-m-cresol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933125-1G OR933125-25G OR933125-5G
APOSOR933125-1GEA 132 EUR
APOSOR933125-1G APOSOR933125-25G APOSOR933125-5G
4-Chloro-6-nitro-m-cresol 95%
4-Chloro-6-nitro-m-cresol
Formula: C₇H₆ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007114
CAS Number: 7147-89-9