Stampa…
4-(2-Thienyl)pyrimidine-2-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
OR9331-1G OR9331-250MG OR9331-500MG OR9331-5G OR9331-10G OR9331-25G
APOSOR9331-1GEA 87.3 EUR
APOSOR9331-1G APOSOR9331-250MG APOSOR9331-500MG APOSOR9331-5G APOSOR9331-10G APOSOR9331-25G
4-(2-Thienyl)pyrimidine-2-thiol
4-(2-Thienyl)pyrimidine-2-thiol
Formula: C₈H₆N₂S₂
Peso molecolare: 194,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085173
CAS Number: 175202-75-2