Stampa…
4-Methoxy-2-methylphenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933049-10G OR933049-1G OR933049-5G OR933049-250MG
APOSOR933049-10GEA 368 EUR
APOSOR933049-10G APOSOR933049-1G APOSOR933049-5G APOSOR933049-250MG
4-Methoxy-2-methylphenol 96%
4-Methoxy-2-methylphenol
Formula: C₈H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11055138
CAS Number: 5307-05-1