Stampa…
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933048-1G OR933048-5G
APOSOR933048-1GEA 142 EUR
APOSOR933048-1G APOSOR933048-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one 96%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Formula: C₆H₅N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09746272
CAS Number: 29274-23-5