3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₆H₈O₄ Punto di ebollizione: 138…142 °C/8mmHg Punto di fusione: 116…126 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011685 CAS Number: 95-96-5 |