Stampa…
Methyl indole-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933004-1G OR933004-5G
APOSOR933004-1GEA 190 EUR
APOSOR933004-1G APOSOR933004-5G
Methyl indole-1-carboxylate 95%
Methyl indole-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 39203-20-8