Stampa…
3,3-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932950-1G OR932950-250MG
APOSOR932950-1GEA 156 EUR
APOSOR932950-1G APOSOR932950-250MG
3,3-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride 95%
3,3-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11043097
CAS Number: 648921-37-3