2,3-Dichloro-4-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,3-Dichloropyridine-4-boronic acid, 2,3-Dichloro-4-pyridylboronic acid
OR9329-1G
OR9329-5G
APOSOR9329-1GEA
66.9
EUR
APOSOR9329-1G
APOSOR9329-5G
2,3-Dichloro-4-pyridineboronic acid
2,3-Dichloro-4-pyridineboronic acid
Formula:
C₅H₄BCl₂NO₂ Peso molecolare: 191,81 g/mol Punto di fusione: 136…138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038756 CAS Number: 951677-39-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...