Stampa…
tert-Butyl glycolate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2-hydroxyacetate
OR932881-100G OR932881-25G OR932881-5G
APOSOR932881-100GEA 873 EUR
APOSOR932881-100G APOSOR932881-25G APOSOR932881-5G
tert-Butyl glycolate 95%
tert-Butyl glycolate
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,159 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03452739
CAS Number: 50595-15-8