Stampa…
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932877-1G OR932877-250MG OR932877-5G
APOSOR932877-1GEA 157 EUR
APOSOR932877-1G APOSOR932877-250MG APOSOR932877-5G
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Formula: C₃₀H₃₀N₁₀
Punto di fusione: 132…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09265124
CAS Number: 510758-28-8