4-(4-Bromophenyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Boc-4-(4-bromophenyl)-4-carboxypiperidine
OR932876-1G
OR932876-250MG
OR932876-500MG
APOSOR932876-1GEA
412
EUR
APOSOR932876-1G
APOSOR932876-250MG
APOSOR932876-500MG
4-(4-Bromophenyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid 97%
4-(4-Bromophenyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₇H₂₂BrNO₄ Peso molecolare: 384,28 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11226814 CAS Number: 1076197-05-1 |