Stampa…
Genipin 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl (1S,2R,6S)-2-Hydroxy-9-(hydroxymethyl)-3-oxabicyclo[4.3.0]nona-4,8-diene-5-carboxylate, (1R,4aS,7aS)-Methyl 1-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1,4a,5,7a-tetrahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate
OR932863-1G OR932863-5G
APOSOR932863-1GEA 188 EUR
APOSOR932863-1G APOSOR932863-5G
Genipin 98%
Genipin
Formula: C₁₁H₁₄O₅
Peso molecolare: 226,23 g/mol
Punto di fusione: 120…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00888600
CAS Number: 6902-77-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III