Stampa…
1-Naphthylacetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Naphthalen-1-yl)acetonitrile
OR932811-25G OR932811-100G
APOSOR932811-25GEA 55.3 EUR
APOSOR932811-25G APOSOR932811-100G
1-Naphthylacetonitrile 95%
1-Naphthylacetonitrile
Formula: C₁₂H₉N
Peso molecolare: 167,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004041
CAS Number: 132-75-2