Stampa…
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932805-1G OR932805-250MG OR932805-5G
APOSOR932805-1GEA 98.6 EUR
APOSOR932805-1G APOSOR932805-250MG APOSOR932805-5G
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 95%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Formula: C₅H₃ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696891
CAS Number: 933702-55-7