Stampa…
2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Cyano-4,5-dimethoxyaniline
OR9328-5G OR9328-1G
APOSOR9328-5GEA 75.7 EUR
APOSOR9328-5G APOSOR9328-1G
2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitrile
2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 178,19 g/mol
Punto di fusione: 97…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058682
CAS Number: 26961-27-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III