Stampa…
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932761-25G OR932761-5G
APOSOR932761-25GEA 597 EUR
APOSOR932761-25G APOSOR932761-5G
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one 95%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one
Formula: C₇H₁₂OSi
Peso molecolare: 140,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190212
CAS Number: 5930-98-3