Stampa…
4-Propoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-n-Propoxyphenol, Hydroquinone monopropyl ether
OR932741-100G OR932741-25G
APOSOR932741-100GEA 219 EUR
APOSOR932741-100G APOSOR932741-25G
4-Propoxyphenol 95%
4-Propoxyphenol
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002335
CAS Number: 18979-50-5