Stampa…
4-(2-Methoxyethyl)phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: p-(2-Methoxyethyl) phenol
OR932723-100G OR932723-25G OR932723-500G
APOSOR932723-100GEA 94.5 EUR
APOSOR932723-100G APOSOR932723-25G APOSOR932723-500G
4-(2-Methoxyethyl)phenol 97%
4-(2-Methoxyethyl)phenol
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017537
CAS Number: 56718-71-9