Stampa…
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hexene-1,2-dicarboxylic Anhydride
OR932680-1G OR932680-25G OR932680-5G
APOSOR932680-1GEA 145 EUR
APOSOR932680-1G APOSOR932680-25G APOSOR932680-5G
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride 95%
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride
Formula: C₈H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03423563
CAS Number: 7538-42-3