Stampa…
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)pyrazole
OR932655-1G OR932655-5G
APOSOR932655-1GEA 81.5 EUR
APOSOR932655-1G APOSOR932655-5G
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol 95%
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Formula: C₉H₇ClN₂O
Peso molecolare: 194,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209566
CAS Number: 18704-67-1