Stampa…
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932648-25G OR932648-5G
APOSOR932648-25GEA 74.2 EUR
APOSOR932648-25G APOSOR932648-5G
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone 98%
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00666928
CAS Number: 3602-55-9