Stampa…
4-Benzoylbutyric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932647-100G OR932647-25G OR932647-5G
APOSOR932647-100GEA 0 EUR
APOSOR932647-100G APOSOR932647-25G APOSOR932647-5G
4-Benzoylbutyric acid 95%
4-Benzoylbutyric acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004411
CAS Number: 1501-05-9