Stampa…
Methyl-4-(4-aminophenyl)butanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932646-1G OR932646-5G
APOSOR932646-1GEA 94.4 EUR
APOSOR932646-1G APOSOR932646-5G
Methyl-4-(4-aminophenyl)butanoate 95%
Methyl-4-(4-aminophenyl)butanoate
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366753
CAS Number: 20637-09-6