Stampa…
4-Ethylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Ethylphenyl)methanol
OR932622-1G OR932622-25G OR932622-5G
APOSOR932622-1GEA 64 EUR
APOSOR932622-1G APOSOR932622-25G APOSOR932622-5G
4-Ethylbenzyl alcohol 98%
4-Ethylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004666
CAS Number: 768-59-2