Stampa…
2-Octen-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932607-1G OR932607-5G
APOSOR932607-1GEA 205 EUR
APOSOR932607-1G APOSOR932607-5G
2-Octen-4-one 95%
2-Octen-4-one
Formula: C₈H₁₄O
Peso molecolare: 126,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061023
CAS Number: 4643-27-0