Stampa…
4-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932569-1G OR932569-250MG
APOSOR932569-1GEA 735 EUR
APOSOR932569-1G APOSOR932569-250MG
4-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₇H₅ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03028468
CAS Number: 56843-79-9