Stampa…
2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR932562-1G OR932562-5G OR932562-10G
APOSOR932562-1GEA 50.9 EUR
APOSOR932562-1G APOSOR932562-5G APOSOR932562-10G
2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
2,2'-Dipyrrolylmethane
Formula: C₉H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 120 °C/2,25mmHg
Punto di fusione: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03931560
CAS Number: 21211-65-4