Stampa…
1,2-Diphenylethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932559-25G OR932559-5G
APOSOR932559-25GEA 877 EUR
APOSOR932559-25G APOSOR932559-5G
1,2-Diphenylethylamine 97%
1,2-Diphenylethylamine
Formula: C₁₄H₁₅N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008063
CAS Number: 25611-78-3