Stampa…
trans-1,4-Cyclohexanediol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: trans-Cyclohexane-1,4-diol, trans-1,4-Dihydroxycyclohexane
OR932554-10G OR932554-1G OR932554-5G
APOSOR932554-10GEA 114 EUR
APOSOR932554-10G APOSOR932554-1G APOSOR932554-5G
trans-1,4-Cyclohexanediol 97%
trans-1,4-Cyclohexanediol
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063612
CAS Number: 6995-79-5