Stampa…
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932541-1G OR932541-5G
APOSOR932541-1GEA 328 EUR
APOSOR932541-1G APOSOR932541-5G
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 95%
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11122502
CAS Number: 468718-67-4