Stampa…
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932533-10G OR932533-1G OR932533-5G
APOSOR932533-10GEA 377 EUR
APOSOR932533-10G APOSOR932533-1G APOSOR932533-5G
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine 97%
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11858598
CAS Number: 5750-74-3