Stampa…
2,1-Benzisoxazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Benzo[c]isoxazole
OR932514-1G OR932514-5G
APOSOR932514-1GEA 68.4 EUR
APOSOR932514-1G APOSOR932514-5G
2,1-Benzisoxazole 98%
2,1-Benzisoxazole
Formula: C₇H₅NO
Peso molecolare: 119,1207 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005806
CAS Number: 271-58-9