Stampa…
(4-Methoxybenzyl)methyl ether 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methoxy-4-(methoxymethyl)benzene, 4-(Methoxymethyl)anisole
OR932402-1G OR932402-25G OR932402-5G
APOSOR932402-1GEA 125 EUR
APOSOR932402-1G APOSOR932402-25G APOSOR932402-5G
(4-Methoxybenzyl)methyl ether 98%
(4-Methoxybenzyl)methyl ether
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155135
CAS Number: 1515-81-7