Stampa…
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932381-1G OR932381-250MG
APOSOR932381-1GEA 108 EUR
APOSOR932381-1G APOSOR932381-250MG
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride 95%
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10687230
CAS Number: 868849-54-1