4,6-Dimethoxysalicylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzoic acid
OR932337-1G
OR932337-5G
APOSOR932337-1GEA
263
EUR
APOSOR932337-1G
APOSOR932337-5G
4,6-Dimethoxysalicylic acid 95%
4,6-Dimethoxysalicylic acid
Formula:
C₉H₁₀O₅ Peso molecolare: 198,18 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013977 CAS Number: 3187-19-7 |