2-Bromoterephthalic acid 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅BrO₄ Punto di fusione: 295…297 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002403 CAS Number: 586-35-6 EINECS: 209-572-8 |