Stampa…
3-Chloro-5-methylbenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932275-10G OR932275-1G OR932275-5G
APOSOR932275-10GEA 902 EUR
APOSOR932275-10G APOSOR932275-1G APOSOR932275-5G
3-Chloro-5-methylbenzonitrile 97%
3-Chloro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Peso molecolare: 151,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800704
CAS Number: 189161-09-9