Stampa…
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-2-cyclohexenone, 3-Methylcyclohex-2-enone
OR932249-100G OR932249-25G
APOSOR932249-100GEA 219 EUR
APOSOR932249-100G APOSOR932249-25G
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Formula: C₇H₁₀O
Peso molecolare: 110,16 g/mol
Punto di ebollizione: 197 °C
Densità: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001581
CAS Number: 1193-18-6