Stampa…
1-Bromo-3,3-dimethylbutane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932225-100G OR932225-25G
APOSOR932225-100GEA 245 EUR
APOSOR932225-100G APOSOR932225-25G
1-Bromo-3,3-dimethylbutane 98%
1-Bromo-3,3-dimethylbutane
Formula: C₆H₁₃Br
Peso molecolare: 165,07 g/mol
Punto di ebollizione: 134…140 °C
Densità: 1,1556 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00060844
CAS Number: 1647-23-0
UN: 1993
ADR: 3,III