Stampa…
(2-Bromoethyl)phosphonic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932215-1G OR932215-250MG OR932215-5G
APOSOR932215-1GEA 328 EUR
APOSOR932215-1G APOSOR932215-250MG APOSOR932215-5G
(2-Bromoethyl)phosphonic acid 95%
(2-Bromoethyl)phosphonic acid
Formula: C₂H₆BrO₃P
Peso molecolare: 188,94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013957
CAS Number: 999-82-6