Stampa…
1-Acetoxy-3-chloroacetone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-2-oxopropyl acetate, 1-Acetoxy-3-acetenyl Chloride, 1-Acetoxy-3-chloro-2-propanone
OR932209-1G OR932209-25G OR932209-5G
APOSOR932209-1GEA 125 EUR
APOSOR932209-1G APOSOR932209-25G APOSOR932209-5G
1-Acetoxy-3-chloroacetone 96%
1-Acetoxy-3-chloroacetone
Formula: C₅H₇ClO₃
Peso molecolare: 150,56 g/mol
Densità: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191365
CAS Number: 40235-68-5
UN: 1760
ADR: 8,II