Stampa…
m-Tolyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932170-100G OR932170-25G
APOSOR932170-100GEA 299 EUR
APOSOR932170-100G APOSOR932170-25G
m-Tolyl acetate 95%
m-Tolyl acetate
Formula: C₉H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041910
CAS Number: 122-46-3