Stampa…
4-Phenyl-3-butyn-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932117-10G OR932117-1G OR932117-5G
APOSOR932117-10GEA 887 EUR
APOSOR932117-10G APOSOR932117-1G APOSOR932117-5G
4-Phenyl-3-butyn-2-one 95%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Formula: C₁₀H₈O
Peso molecolare: 144,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008776
CAS Number: 1817-57-8